Merck
604682
Sigma-Aldrich
L-Alanin-2,3-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
314.5 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3][13C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-GSPFBODJSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)