Merck
604534
Sigma-Aldrich
Cyanamid-13C
50 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
H2N13CN
Molekulargewicht:
43.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Konzentration
50 wt. % in H2O
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[13C]#N
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1
InChIKey
XZMCDFZZKTWFGF-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)