Wichtige Dokumente
604526
4-Brom-1-buten-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
98-100 °C (lit.)
Dichte
1.369 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
Br[13CH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
DMAYBPBPEUFIHJ-JCDJMFQYSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)