Wichtige Dokumente
604372
Epichlorohydrin-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
2-(chloromethyl)-oxirane-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
bp
115-117 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-57 °C (lit.)
Dichte
1.196 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
ClC[13CH]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i3+1
InChIKey
BRLQWZUYTZBJKN-LBPDFUHNSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F
Flammpunkt (°C)
33 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)