Merck
603945
Sigma-Aldrich
Orthoameisensäure-triehylester-formyl-13C1
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Triethoxy-(methan-13C)
About This Item
Lineare Formel:
13CH(OC2H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
bp
146 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-76 °C (lit.)
Dichte
0.891 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCO[13CH](OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7+1
InChIKey
GKASDNZWUGIAMG-CDYZYAPPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)