Wichtige Dokumente
603643
Allylalkohol-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
2-Propen-1-13C-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
96-98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-129 °C (lit.)
Dichte
0.869 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O[13CH2]C=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2/i3+1
InChIKey
XXROGKLTLUQVRX-LBPDFUHNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)