Merck
601748
Sigma-Aldrich
Neon-22Ne
70 atom %
About This Item
Lineare Formel:
22Ne
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
21.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142006
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
70 atom %
Assay
≥99.5% (Total Neon)
Form
gas
Verunreinigungen
<0.5% Total others
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[22Ne]
InChI
1S/Ne/i1+2
InChIKey
GKAOGPIIYCISHV-NJFSPNSNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)