Merck
600180
Sigma-Aldrich
Kohlenstoff-13C-dioxid
10 atom % 13C
Synonym(e):
13C-markiertes Kohlendioxid, 13CO2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
45.00
Beilstein:
3087932
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
1.52 (vs air)
Isotopenreinheit
10 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Mol-Gew.
44.10 by atom % calculation (10 atom % 13C)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
InChIKey
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)