Merck
596906
Sigma-Aldrich
Algenaminosäurenmischung-15N,d
97 atom % D, 98 atom % 15N
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
97 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Only non-exchangeable positions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)