Wichtige Dokumente
592021
Nicotinamid-amid-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonym(e):
3-Pyridin-(carboxamid-15N)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
130-132 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2]C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i7+1
InChIKey
DFPAKSUCGFBDDF-CDYZYAPPSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)