Merck
591297
Sigma-Aldrich
Kohlendioxid-13CO2(10%)/Stickstoff-(RG)/Sauerstoff(RG) Gasgemisch Verhältnis 1:78:21
ratio (1:78:21), 10 atom % 13C
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
Isotopenreinheit
10 atom % 13C
Zusammensetzung
ratio (1:78:21)
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)