Merck
590231
Sigma-Aldrich
Di(acetato)dicyclohexylphenylphosphinpalladium(II), polymergebunden FibreCat®
Pd ~5 %, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g PPH3 ligand content loading
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Produktlinie
FibreCat®
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
Pd, ~5%
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reaction type: Coupling Reactions
Kennzeichnungsgrad
0.4-0.6 mmol/g PPH3 ligand content loading
SMILES String
[Pd+2].P(C3CCCCC3)(C2CCCCC2)c1ccccc1.[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
InChIKey
ZMMYBYFXUHUTSH-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Supported catalyst used in Suzuki coupling of less reactive aryl chloride with boronic acids. This supported catalyst is generally more selective than the free homogeneous catalyst, and palladium leaching is very low (<2 ppm).
The resin can also be recycled.
Rechtliche Hinweise
FibreCat is a registered trademark of Johnson Matthey PLC
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Colacot, T.J.
Organometallics, 21, 3301-3301 (2002)