Wichtige Dokumente
588083
4-Chlor-3-methylphenol-2,6-d2
98 atom % D
Synonym(e):
4-Chlor-m-kresol-2,6-d2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
235 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
63-65 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]c1cc(Cl)c(C)c([2H])c1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3/i2D,4D
InChIKey
CFKMVGJGLGKFKI-XRIVEGAOSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?