Wichtige Dokumente
587761
Palmitinsäure-15,16-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Hexadecansäure-15,16-13C2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3][13CH2]CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,2+1
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)