Wichtige Dokumente
586935
Benzyl-1-13C bromid
99 atom % 13C
Synonym(e):
α-Bromotoluene-phenyl-1-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
198-199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-3--1 °C (lit.)
Dichte
1.446 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
BrC[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i7+1
InChIKey
AGEZXYOZHKGVCM-CDYZYAPPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)