Merck
579696
Sigma-Aldrich
3-Cyanocumarin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
184-188 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
nitrile
SMILES String
O=C1Oc2ccccc2C=C1C#N
InChI
1S/C10H5NO2/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10(8)12/h1-5H
InChIKey
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)