Wichtige Dokumente
579033
Disperse Yellow 7-Methacrylat
95%
Synonym(e):
[2-methyl-4-[(4-phenyldiazenylphenyl)diazenyl]phenyl] 2-methylprop-2-enoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132.7-135.8 °C (lit.)
λmax
364 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(cc1C)\N=N\c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C23H20N4O2/c1-16(2)23(28)29-22-14-13-21(15-17(22)3)27-26-20-11-9-19(10-12-20)25-24-18-7-5-4-6-8-18/h4-15H,1H2,2-3H3/b25-24+,27-26+
InChIKey
NLSOMFRHHRRNDW-JQRDNDPDSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Synthesis and Characterization of Functional Thermoresponsive Photoactive Copolymers: This study explores the synthesis of a photoactive copolymer using Disperse Yellow 7 methacrylate, focusing on its thermal and photoluminescence properties. The research aims to enhance the applications of these materials in smart and responsive textiles (K Meenu, DS Bag, 2023).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?