Merck
576824
Sigma-Aldrich
Silber-Kupfer-Legierung
nanopowder, <100 nm particle size
Synonym(e):
CuAg25
About This Item
Lineare Formel:
CuAg25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
nanopowder
Zusammensetzung
Ag, ~97.5%
Cu, ~2.5%
Partikelgröße
<100 nm
SMILES String
[Cu].[Ag]
InChI
1S/Ag.Cu
InChIKey
NEIHULKJZQTQKJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Organically coated to promote dispersion in organic solvents.
Rechtliche Hinweise
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3