Wichtige Dokumente
563102
Acetonitril-d3
96-97 atom % D, D2O 15-20 %
Synonym(e):
Deuteriertes Acetonitril, Methyl-d3-cyanid, Trideuteroacetonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
96-97 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
80% (CP)
Form
liquid
Zusammensetzung
D2O, 15-20%
Brechungsindex
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
Dichte
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
84.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)