Wichtige Dokumente
557730
2,3-Dimethoxyphenylborsäure
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
67-71 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(B(O)O)c1OC
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
InChIKey
VREWSCMOGIXMDQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?