Wichtige Dokumente
555592
1-Nitro-2-naphthaldehyd
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
109-110 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1c(C=O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO3/c13-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)11(9)12(14)15/h1-7H
InChIKey
XQIMHJNMEFIADP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)