Wichtige Dokumente
546887
2-Amino-6-thiocyanatbenzothiazol
≥95%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
194-197 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thiocyanate
thioether
SMILES String
Nc1nc2ccc(SC#N)cc2s1
InChI
1S/C8H5N3S2/c9-4-12-5-1-2-6-7(3-5)13-8(10)11-6/h1-3H,(H2,10,11)
InChIKey
FVNSRFMQXKMHTQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?