Wichtige Dokumente
546062
Rhodamin 19 -perchlorat
Dye content ~95 %
Synonym(e):
2-(6-Ethylamino-3-ethylimino-2,7-dimethyl-3H-xanthen-9-yl)-benzoesäure-perchlorat, Rhodamin 575
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystalline
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, ~95%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
λmax
>517 nm
Fluoreszenz
λem 544 nm in ethanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OCl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(O)=O
InChI
1S/C26H26N2O3.ClHO4/c1-5-27-21-13-23-19(11-15(21)3)25(17-9-7-8-10-18(17)26(29)30)20-12-16(4)22(28-6-2)14-24(20)31-23;2-1(3,4)5/h7-14,27H,5-6H2,1-4H3,(H,29,30);(H,2,3,4,5)/b28-22+;
InChIKey
WRJTXSZPMAXPRF-GVWDPOEBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?