Wichtige Dokumente
543039
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-2-carboxaldehyd
Synonym(e):
(R)-2,3-Cyclohexylideneglyceraldehyde, (R)-Cyclohexylideneglyceraldehyde, 2,3-O-Cyclohexylidene-D-glyceraldehyde, O,O-Cyclohexylidene-(R)-glyceraldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Optische Aktivität
[α]/D 60±10° in chloroform
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
Dichte
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ether
ketal
SMILES String
O=C[C@H]1COC2(CCCCC2)O1
InChI
1S/C9H14O3/c10-6-8-7-11-9(12-8)4-2-1-3-5-9/h6,8H,1-5,7H2/t8-/m0/s1
InChIKey
FFGZPNNLXMQFMO-QMMMGPOBSA-N
Anwendung
- Proline-catalyzed Diels Alder reaction
- Stereodivergent synthesis of carbahexofuranoses employing a Wittig olefination-Claisen rearrangement protocol
- Wittig reactions
- Crotylation reactions
- Asymmetric synthesis of Goniothalesdiol A via stereocontrolled allylation and base-catalyzed oxy-Michael addition
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?