Wichtige Dokumente
524441
Tetrabromterephthalsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
~350 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1c(Br)c(Br)c(C(O)=O)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H2Br4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
PNXPXUDJXYVOFM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)