Merck
523259
Sigma-Aldrich
αα-Methyl-9-anthracenmethanol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
124-128 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H14O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-11,17H,1H3
InChIKey
WRADANNQOTZBDC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
α-Methyl-9-anthracenemethanol is an aromatic alcohol.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Ashtari et al.
Journal of chromatography. A, 1409, 89-107 (2015-07-30)
Molecular dynamics simulations are employed to examine the selectivity of four proline-based chiral stationary phases in two solvent environments, a relatively apolar n-hexane/2-propanol solvent and a polar water/methanol solvent. The four chiral surfaces are based on a BOC-terminated diproline, a