Wichtige Dokumente
516910
2-Chlor-5-(chlormethyl)pyridin
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
37-42 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClCc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2
InChIKey
SKCNYHLTRZIINA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
2-Chloro-5-(chloromethyl) pyridine.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(2), o366-o366 (2011)
Journal of medicinal chemistry, 42(12), 2227-2234 (1999-06-23)
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-imidazolidine (1), the N-desnitro metabolite of the major insecticide imidacloprid, is known to have similar potency to that of (-)-nicotine as an inhibitor of [3H](-)-nicotine binding at the rat recombinant alpha4beta2 neuronal nicotinic acetylcholine receptor (nAChR); IC50 values in the