Wichtige Dokumente
492108
Cytosin-2,4-13C2,15N3
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C2H515N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[15NH2][13C]1=[15N][13C](=O)[15NH]C=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChIKey
OPTASPLRGRRNAP-SLOBMOILSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?