Merck
491705
Sigma-Aldrich
Acetyl-1-13C-L-carnitin -hydrochlorid
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH(O213CCH3)CH2N(CH3)3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.69
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D −28°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
194 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].C[13C](=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i7+1;
InChIKey
JATPLOXBFFRHDN-PTWWVFATSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)