490490
Perylen-d12
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
277-279 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
[2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])c23)c45
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChIKey
CSHWQDPOILHKBI-AQZSQYOVSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?