Wichtige Dokumente
489980
L-Asparaginsäure-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])(C(O)=O)[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D
InChIKey
CKLJMWTZIZZHCS-RBXBQAPRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?