Wichtige Dokumente
487775
Acetamid-15N
98 atom % 15N
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO15NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
221 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i3+1
InChIKey
DLFVBJFMPXGRIB-LBPDFUHNSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)