Wichtige Dokumente
486205
Tetrachlorethylen-13C1
99 atom % 13C
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
121 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−22 °C (lit.)
Dichte
1.623 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl\C(Cl)=[13C](/Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6/i1+1
InChIKey
CYTYCFOTNPOANT-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?