Merck
483672
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1,3-butadien-d10
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Lineare Formel:
D2C=C(CD3)C(CD3)=CD2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−76 °C (lit.)
Dichte
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]\C([2H])=C(\C(=C(\[2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3/i1D2,2D3,3D2,4D3
InChIKey
SDJHPPZKZZWAKF-ZRKGKEHVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
verpackt in Ampullen
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)