477443
1,1-Diphenyl-2-propin-1-ol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
183 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-49 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OC(C#C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c1-2-15(16,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h1,3-12,16H
InChIKey
SMCLTAARQYTXLW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- (PCy3)2Cl2Ru(3-phenylinden-1-ylidene) (Cy=cyclohexyl)
- thieno-2H-chromenes
- {Ru(Cp*)(CO)[=C(OMe)CH=CPh2][Ph2PCH2C(=O)tBu]}[PF6] (Cp=cyclopentadienyl)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?