Wichtige Dokumente
47583
Fmoc-Lys(Alloc)-OH
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonym(e):
Nα-Fmoc-Nε-Alloc-L-lysin
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Fmoc-Lys(Alloc)-OH, ≥95.0% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Methode(n)
NMR: suitable
Farbe
beige
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-2-15-32-24(30)26-14-8-7-13-22(23(28)29)27-25(31)33-16-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-6,9-12,21-22H,1,7-8,13-16H2,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChIKey
OJBNDXHENJDCBA-QFIPXVFZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?