Wichtige Dokumente
475181
Pentamethylcyclopentadienylzirconium(IV)-trichlorid
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: zirconium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[Zr](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Zr/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
FOKGVHRHBBEPPI-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Anwendung
Catalyst for:
Cross-coupling reaction of aryl fluorides with phenethyl Grignard reagents
Living polymerizations of propylene
Cross-coupling reaction of aryl fluorides with phenethyl Grignard reagents
Living polymerizations of propylene
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?