Wichtige Dokumente
463442
5-Chlor-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamid
95%
Synonym(e):
4-[2-(5-Chlor-2-methoxybenzamido)-ethyl]-phenylsulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
209-214 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
chloro
SMILES String
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H17ClN2O4S/c1-23-15-7-4-12(17)10-14(15)16(20)19-9-8-11-2-5-13(6-3-11)24(18,21)22/h2-7,10H,8-9H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22)
InChIKey
KVWWTCSJLGHLRM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)