Wichtige Dokumente
461431
(S)-(−)-N-(α-Methylbenzyl)-succinamidsäure
98%
Synonym(e):
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)bernsteinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]24/D −111°, c = 2 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(15)16/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChIKey
WUEKFTPKHWMMIP-VIFPVBQESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)