Wichtige Dokumente
457493
Bromchlormethan-d2
99 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Brechungsindex
n20/D 1.481 (lit.)
bp
68 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−88 °C (lit.)
Dichte
2.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(Cl)Br
InChI
1S/CH2BrCl/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChIKey
JPOXNPPZZKNXOV-DICFDUPASA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)