Wichtige Dokumente
451274
Scandium(III)-chlorid Hexahydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Scandium trichloride hexahydrate, Scandium(3+) trichloride hexahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp (Schmelzpunkt)
63-66 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Sc/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChIKey
FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)