Wichtige Dokumente
449776
Cobalt(II)-chlorid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Cobaltdichlorid, Cobaltmuriat, Dichlorcobalt
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
40 mmHg ( 0 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
99.9% trace metals basis
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
724 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)