448427
(4R)-2-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-oxid
98%
Synonym(e):
(2R,4R)-5,5-Dimethyl-2-hydroxy-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-oxid, (R)-(−)-2-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −62°, c = 0.5 in methanol
Verunreinigungen
<5% water
mp (Schmelzpunkt)
224-227 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
phosphate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)COP(O)(=O)O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C11H15O4P/c1-11(2)8-14-16(12,13)15-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
InChIKey
PSZSDCWNBXVDFG-SNVBAGLBSA-N
Anwendung
- As a reactant in the phosphoalkoxylation of aromatic enones.
- As a chiral resolving agent in the resolution of amino acids, amines, and amino alcohols.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?