Wichtige Dokumente
447641
Germanium(IV)-isopropoxid
97%
Synonym(e):
Germanium tetraisopropoxide, Isopropyl germanate(IV), Tetraisopropoxygermane, Tetraisopropoxygermanium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: germanium
reagent type: catalyst
bp
167 °C (lit.)
Dichte
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)O[Ge](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C12H28GeO4/c1-9(2)14-13(15-10(3)4,16-11(5)6)17-12(7)8/h9-12H,1-8H3
InChIKey
PKLMYPSYVKAPOX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?