447536
2-Chlor-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholan
95%
Synonym(e):
Tetramethylethylene chlorophosphite
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.471 (lit.)
bp
81.5-82 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OP(Cl)OC1(C)C
InChI
1S/C6H12ClO2P/c1-5(2)6(3,4)9-10(7)8-5/h1-4H3
InChIKey
WGPCXYWWBFBNSS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Als Reagens für die Phosphitylierung von Alkoholen und Heteroatom-Nukleophilen, was zur Bildung von nützlichen Glykosyldonatoren und -Liganden führt.
- Als Phosphitylierungsreagens zur Derivatisierung von Ligninproben für die 31P-NMR-Analyse.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)