Wichtige Dokumente
444456
Lithium
granular, 4-10 mesh particle size, high sodium, 99% (metals basis)
Synonym(e):
Lithiumelement
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99% (metals basis)
Form
granular
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Widerstandsfähigkeit
9.446 μΩ-cm, 20°C
Verunreinigungen
0.5% sodium
Partikelgröße
4-10 mesh
bp
1342 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
180 °C (lit.)
Dichte
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Li]
InChI
1S/Li
InChIKey
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?