444065
Isobutyl(trimethoxy)silan
97%
Synonym(e):
Isobutyltrimethoxylsilane, Isobutyltrimethoxysilane, Trimethoxy(2-methylpropyl)silane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Verunreinigungen
<1% methyl alcohol
Brechungsindex
n20/D 1.396 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
Dichte
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[Si](CC(C)C)(OC)OC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-7(2)6-11(8-3,9-4)10-5/h7H,6H2,1-5H3
InChIKey
XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?