Wichtige Dokumente
439835
Ethyl-4-(butylamino)benzoat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
bp
220 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ester
SMILES String
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H19NO2/c1-3-5-10-14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)16-4-2/h6-9,14H,3-5,10H2,1-2H3
InChIKey
GTXRSQYDLPYYNW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)