438227
Hydroxylamin -Lösung
50 wt. % in H2O
Synonym(e):
HDA
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
9 mmHg ( 40 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
50 wt. % in H2O
bp
>100 °C
Dichte
1.078 g/mL at 25 °C
SMILES String
NO
InChI
1S/H3NO/c1-2/h2H,1H2
InChIKey
AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Pro-Drug für den kardiovaskulären Wirkstoff Nω-Hydroxy-L-Arginin (NOHA, Stickstoffoxidvorläufer)
- Hydroxyaminoguanidine als Wirkstoffe gegen Krebs
- Nichtsteroidale 2,3-Dihydrochinolinglukokortikoid-Rezeptoragonisten mit reduzierter Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase(PEPCK)-Transaktivierung
- Carboxamid-Derivate von Ofloxacin mit verbesserten antimikrobiellen Eigenschaften
- Analoga von Coumarin-basierten Inhibitoren des TNF-α konvertierenden Enzyms (TACE)
- HIV-Integrase-Inhibitoren
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Blood, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?