Merck
429287
Sigma-Aldrich
(Dimethylamino)trimethylzinn(IV)
technical grade
Synonym(e):
Pentamethyl-stannanamine
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SnN(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
Dichte
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C2H6N.3CH3.Sn/c1-3-2;;;;/h1-2H3;3*1H3;/q-1;;;;+1
InChIKey
HQFPMGPCIKGRON-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Philipp Niermeier et al.
ChemistryOpen, 8(3), 304-315 (2019-03-20)
α,ω-Bis(1,8-dichloroanthracen-10-yl)alkanes with (CH2) n